(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32856-1G
PC32856-250MG
PC32856-500MG
PC32856-2.5G
APOSPC32856-1GEA
18820
CZK
APOSPC32856-1G
APOSPC32856-250MG
APOSPC32856-500MG
APOSPC32856-2.5G
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Vzorec:
C₇H₆BrF₂N MW: 222.03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12546120 CAS číslo: 1256238-50-2 |