Tisk…
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32849-1G PC32849-250MG PC32849-5G
APOSPC32849-1GEA 2610 CZK
APOSPC32849-1G APOSPC32849-250MG APOSPC32849-5G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154,138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27927511
CAS číslo: 69464-49-9