Tisk…
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 10980 CZK
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Vzorec: C₁₀F₁₈O₃
MW: 510,076 g/mol
Bod varu: 137 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248659
CAS číslo: 308-28-1
UN: 3265
ADR: 8,III