Tisk…
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32843-1G PC32843-250MG
APOSPC32843-1GEA 4300 CZK
APOSPC32843-1G APOSPC32843-250MG
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23703459
CAS číslo: 178181-51-6