Tisk…
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32840-1G PC32840-250MG PC32840-5G
APOSPC32840-1GEA 5690 CZK
APOSPC32840-1G APOSPC32840-250MG APOSPC32840-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃BrFNO₃
MW: 235,995 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28348375
CAS číslo: 1807256-50-3