Tisk…
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 6020 CZK
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅F₃INO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20731076
CAS číslo: 1365969-58-9