4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG
PC32806-1G
PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA
622
CZK
APOSPC32806-250MG
APOSPC32806-1G
APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₅BrF₂O MW: 235.026 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22570410 CAS číslo: 746630-34-2 |