Tisk…
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32799-1G PC32799-250MG
APOSPC32799-1GEA 7440 CZK
APOSPC32799-1G APOSPC32799-250MG
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected 95%
(1R)-2-Fluoro-1-phenylethanamine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₈FNO₂
MW: 239.286 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30378945
CAS číslo: 2006287-04-1