Tisk…
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC32797-1G PC32797-250MG PC32797-5G
APOSPC32797-1GEA 2200 CZK
APOSPC32797-1G APOSPC32797-250MG APOSPC32797-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28733994
CAS číslo: 1805582-66-4
UN: 3261
ADR: 8,III