Tisk…
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32796-1G PC32796-250MG PC32796-5G
APOSPC32796-1GEA 1660 CZK
APOSPC32796-1G APOSPC32796-250MG APOSPC32796-5G
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone 95%
4’-Bromo-3’-chloro-2’-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922499
CAS číslo: 1690794-26-3