Tisk…
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32795-1G PC32795-250MG
APOSPC32795-1GEA 21820 CZK
APOSPC32795-1G APOSPC32795-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
5-(Trifluoromethyl)-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812100
CAS číslo: 2379918-60-0