Tisk…
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 910 CZK
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
MW: 328,262 g/mol
Bod tání: 60…62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31693095
CAS číslo: 2179072-33-2