Tisk…
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32792-1G PC32792-250MG
APOSPC32792-1GEA 5920 CZK
APOSPC32792-1G APOSPC32792-250MG
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄BrFO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13187183
CAS číslo: 550998-61-3