Tisk…
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32791-1G PC32791-250MG
APOSPC32791-1GEA 16370 CZK
APOSPC32791-1G APOSPC32791-250MG
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812096
CAS číslo: 1259929-80-0