Tisk…
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32789-1G PC32789-250MG
APOSPC32789-1GEA 3310 CZK
APOSPC32789-1G APOSPC32789-250MG
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
5-Fluoro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₅FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26684685
CAS číslo: 1540476-86-5