Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32786-1G PC32786-250MG
APOSPC32786-1GEA 16140 CZK
APOSPC32786-1G APOSPC32786-250MG
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol 95%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)propan-2-ol
Vzorec: C₁₅H₁₇BF₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22570625
CAS číslo: 449804-09-5