Tisk…
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32781-1G PC32781-250MG PC32781-5G
APOSPC32781-1GEA 8010 CZK
APOSPC32781-1G APOSPC32781-250MG APOSPC32781-5G
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene 98%
1-Bromo-4-(2,2-difluorocyclopropyl)benzene
Vzorec: C₉H₇BrF₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22548234
CAS číslo: 1275621-14-1