Tisk…
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32780-10G PC32780-1G PC32780-5G
APOSPC32780-10GEA 2940 CZK
APOSPC32780-10G APOSPC32780-1G APOSPC32780-5G
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClF₂
MW: 227,434 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00135441
CAS číslo: 187929-82-4