5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32779-1G
PC32779-250MG
APOSPC32779-1GEA
1990
CZK
APOSPC32779-1G
APOSPC32779-250MG
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
5-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Vzorec:
C₉H₉FO Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD25994492 CAS číslo: 1557096-27-1 |