Tisk…
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32778-1G PC32778-250MG
APOSPC32778-1GEA 1990 CZK
APOSPC32778-1G APOSPC32778-250MG
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
4-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31700582
CAS číslo: 1887175-94-1