Tisk…
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32775-1G PC32775-250MG
APOSPC32775-1GEA 18620 CZK
APOSPC32775-1G APOSPC32775-250MG
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
3-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25994495
CAS číslo: 1545520-03-3