Tisk…
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32774-1G PC32774-250MG
APOSPC32774-1GEA 1990 CZK
APOSPC32774-1G APOSPC32774-250MG
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
3-Fluoro-2-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31700581
CAS číslo: 2379918-62-2