2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32773-1G
PC32773-250MG
APOSPC32773-1GEA
35050
CZK
APOSPC32773-1G
APOSPC32773-250MG
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
2-Fluoro-6-cyclopropylphenol
Vzorec:
C₉H₉FO MW: 152,166 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD24727590 CAS číslo: 911817-90-8 |