2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32772-1G
PC32772-250MG
APOSPC32772-1GEA
1410
CZK
APOSPC32772-1G
APOSPC32772-250MG
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
2-Fluoro-5-cyclopropylphenol
Vzorec:
C₉H₉FO MW: 152.166 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD31382446 CAS číslo: 2379918-44-0 |