2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC32771-1G
PC32771-250MG
APOSPC32771-1GEA
1080
CZK
APOSPC32771-1G
APOSPC32771-250MG
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
2-Fluoro-4-cyclopropylphenol
Vzorec:
C₉H₉FO Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD25994499 CAS číslo: 1544937-92-9 |