Tisk…
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32770-1G PC32770-250MG
APOSPC32770-1GEA 1990 CZK
APOSPC32770-1G APOSPC32770-250MG
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
2-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₉FO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD31700580
CAS číslo: 2290421-25-7