Tisk…
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32766-1G PC32766-250MG
APOSPC32766-1GEA 29760 CZK
APOSPC32766-1G APOSPC32766-250MG
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (S)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₆FNO₂
MW: 177,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30378942
CAS číslo: 1187926-63-1