Tisk…
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Fluoro-6-formylphenyl)boronic acid, 2-Borono-3-fluorobenzaldehyde, 2-Fluoro-6-formylphenylboronic acid
PC32765-1G PC32765-5G PC32765-25G
APOSPC32765-1GEA 1910 CZK
APOSPC32765-1G APOSPC32765-5G APOSPC32765-25G
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
2-Fluoro-6-formylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19981524
CAS číslo: 1938062-31-7