Tisk…
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Fluoro-5-formylphenyl)boronic acid, 3-Borono-5-fluorobenzaldehyde, 3-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
PC32759-1G PC32759-5G PC32759-250MG
APOSPC32759-1GEA 827 CZK
APOSPC32759-1G APOSPC32759-5G APOSPC32759-250MG
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₃
MW: 167.93 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11856017
CAS číslo: 328956-60-1