Tisk…
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32742-1G PC32742-5G PC32742-250MG
APOSPC32742-1GEA 9100 CZK
APOSPC32742-1G APOSPC32742-5G APOSPC32742-250MG
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
(2R)-(+)-3,3,3-Trifluoro-1,2-propenoxide
Vzorec: C₃H₃F₃O
Bod varu: 25…32 °C
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08276876
CAS číslo: 143142-90-9
UN: 1993
ADR: 3,I