Tisk…
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, 4-(Hydroxymethyl)-3-iodobenzotrifluoride
PC32741-1G PC32741-250MG PC32741-5G
APOSPC32741-1GEA 2530 CZK
APOSPC32741-1G APOSPC32741-250MG APOSPC32741-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃IO
MW: 302.032 g/mol
Bod tání: 69…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398172
CAS číslo: 873005-49-3