Tisk…
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G PC32739-250MG PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA 6350 CZK
APOSPC32739-1G APOSPC32739-250MG APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396960
CAS číslo: 1261759-75-4
UN: 3261
ADR: 8 II