Tisk…
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32738-1G PC32738-250MG PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA 8530 CZK
APOSPC32738-1G APOSPC32738-250MG APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396959
CAS číslo: 1022931-83-4
UN: 3261
ADR: 8,II