Tisk…
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-2-iodobenzene, α-Bromo-3-fluoro-2-iodotoluene
PC32737-1G PC32737-250MG PC32737-5G
APOSPC32737-1GEA 8200 CZK
APOSPC32737-1G APOSPC32737-250MG APOSPC32737-5G
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396958
CAS číslo: 1261675-04-0
UN: 3261
ADR: 8 II