Tisk…
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-formylphenylacetylene
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 8270 CZK
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₉H₅FO
MW: 148.134 g/mol
Bod tání: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24674725
CAS číslo: 1015731-79-9