Tisk…
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 13260 CZK
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
MW: 295,931 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23711741
CAS číslo: 1427446-94-3
UN: 3265
ADR: 8,III