Tisk…
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 24470 CZK
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Vzorec: C₇H₅F₃INOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976388
CAS číslo: 1448858-58-9