Tisk…
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Diamino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylene-1,3-diamine
PC32722-1G PC32722-250MG
APOSPC32722-1GEA 9330 CZK
APOSPC32722-1G APOSPC32722-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
Vzorec: C₇H₆F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25976386
CAS číslo: 1448858-56-7