Tisk…
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-iodobenzene, α-Bromo-2-fluoro-6-iodotoluene
PC32721-1G PC32721-5G PC32721-25G
APOSPC32721-1GEA 2240 CZK
APOSPC32721-1G APOSPC32721-5G APOSPC32721-25G
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-6-iodobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18396957
CAS číslo: 1231747-49-1
UN: 3261
ADR: 8 II