Tisk…
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32717-1G PC32717-5G
APOSPC32717-1GEA 2610 CZK
APOSPC32717-1G APOSPC32717-5G
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
2,4-Bis(trifluoroacetyl)-1-(N,N-dimethylamino)naphthalene
Vzorec: C₁₆H₁₁F₆NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035868
CAS číslo: 115975-33-2