Tisk…
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 1210 CZK
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Bod varu: 86 °C (15 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275597
CAS číslo: 157033-24-4
UN: 3265
ADR: 8,III