Tisk…
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one
PC32714-1G PC32714-5G
APOSPC32714-1GEA 1990 CZK
APOSPC32714-1G APOSPC32714-5G
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
1-Methyl-3-(trifluoroacetyl)-1H-indole
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO
MW: 227,183 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02571216
CAS číslo: 318-54-7