Tisk…
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC32713-1G PC32713-5G
APOSPC32713-1GEA 2280 CZK
APOSPC32713-1G APOSPC32713-5G
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-(Chlorodifluoroacetyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₉H₅ClF₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035867
CAS číslo: 219296-24-9