Tisk…
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32711-1G PC32711-5G
APOSPC32711-1GEA 7940 CZK
APOSPC32711-1G APOSPC32711-5G
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
2-Bromo-2,2-difluoro-N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₆BrF₂NO₂
MW: 266,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035865
CAS číslo: 239136-81-3