Tisk…
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3269-1G PC3269-5G
APOSPC3269-1GEA 2900 CZK
APOSPC3269-1G APOSPC3269-5G
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-hydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Bod tání: 201…203 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00178796
CAS číslo: 144456-86-0