Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32689-1G PC32689-250MG
APOSPC32689-1GEA 1450 CZK
APOSPC32689-1G APOSPC32689-250MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-isopropylnicotinamide
Vzorec: C₉H₉Cl₂FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765488
CAS číslo: 680217-86-1