Tisk…
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC32685-100MG PC32685-500MG
APOSPC32685-100MGEA 1820 CZK
APOSPC32685-100MG APOSPC32685-500MG
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
2,6-Dichloro-5-fluoro-N-(thien-2-ylmethyl)nicotinamide
Vzorec: C₁₁H₇Cl₂FN₂OS
MW: 305,155 g/mol
Bod tání: 145…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765455
CAS číslo: 680217-82-7