Tisk…
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32678-1G PC32678-250MG
APOSPC32678-1GEA 2820 CZK
APOSPC32678-1G APOSPC32678-250MG
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
4-Chloro-6-methyl-2-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyrimidine
Vzorec: C₁₈H₁₂ClF₃N₂O
Bod tání: 95…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00833315
CAS číslo: 680217-69-0