Tisk…
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC32561-1G PC32561-5G
APOSPC32561-1GEA 3740 CZK
APOSPC32561-1G APOSPC32561-5G
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Ethyl 2-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
Vzorec: C₁₄H₁₂F₃NO₂S
MW: 315,311 g/mol
Bod tání: 37,8…40.6 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765079
CAS číslo: 680215-92-3