Tisk…
Ethyl perfluoroheptanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3251-100G PC3251-250G
APOSPC3251-100GEA 7050 CZK
APOSPC3251-100G APOSPC3251-250G
Ethyl perfluoroheptanoate 98%
Ethyl perfluoroheptanoate
Vzorec: C₉H₅F₁₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039242
CAS číslo: 41430-70-0
UN: 1993
ADR: 3,III